Learn More
Tétraéthyle orthosilicaté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10551981 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10551981 100 mL Flacon en verre 100mL
10679223 250 mL Flacon en verre -
10357570 1 L Flacon en verre 1L
10723084 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15204654 10 L Récipient en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10551981 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 157811000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.85€
    25.65€ / 100mL
    Économisez 6.20€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 78-10-4 | C8H20O4Si | 208.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-10-4
Formule moléculaire C8H20O4Si
Poids moléculaire (g/mol) 208.33
Numéro MDL MFCD00009062
Clé InChI BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
CID PubChem 6517
Nom IUPAC silicate de tétraéthyle
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethyl orthosilicate
Point de fusion -77.0°C
Densité 0.9400g/mL
Point d’ébullition 166.0°C to 169.0°C
Point d’éclair 45°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 1% max. Ethanol (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Si(OC2H5)4
Indice de réfraction 1.3820 to 1.3840
Quantité 100 mL
Beilstein 01,334
Merck Index 15,3903
Gravité spécifique 0.94
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: miscible with alcohol, hydrocarbons, aromatics,, esters, ketones,, slightly soluble in benzene
Viscosité 0.75 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 208.33
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetraethyl orthosilicate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.