Learn More
Orthosilicate de tétraéthyle, TRC
Code produit 30426580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30426580 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30426580 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT29148050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethyl Orthosilicate
CAS 78-10-4
Formule moléculaire C8H20O4Si
Quantité 50 g
Synonyme R-(E,E)]-7-[4-(Dimethylamino)phenyl]-N-hydroxy-4,6-dimethyl-7-oxo-2,4-heptadienamide
Formule InChI InChI=1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Nom IUPAC silicate de tétraéthyle
Poids moléculaire (g/mol) 208.33
Poids de la formule 208.1131