Learn More
Orthosilicate de tétraéthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetraethyl Orthosilicate |
| CAS | 78-10-4 |
| Formule moléculaire | C8H20O4Si |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | R-(E,E)]-7-[4-(Dimethylamino)phenyl]-N-hydroxy-4,6-dimethyl-7-oxo-2,4-heptadienamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| SMILES | CCO[Si](OCC)(OCC)OCC |
| Nom IUPAC | silicate de tétraéthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 208.33 |
| Poids de la formule | 208.1131 |