Learn More
Bromure de tétraéthylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10543331 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10543331 1 kg Flacon en plastique 1kg
10792771 250 g Flacon en plastique 250g
13408398 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10543331 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 161070010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    121.00€ / 1kg
    Économisez 8.00€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Catalyseur de transfert de phase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-91-0
Formule moléculaire C8H20BrN
Poids moléculaire (g/mol) 210.16
Numéro MDL MFCD00011825
Clé InChI HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetraethylammonium bromide, teab, tea bromide, tetrylammonium bromide, sympatektoman, tetranium, etylon, bromethyl, beparon, etambro
CID PubChem 6285
Nom IUPAC tetraethylazanium;bromide
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethylammonium bromide
Note relative au nom 98%
Point de fusion 285.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (C2H5)4NBr
Quantité 1 kg
Beilstein 04,104
Fieser 06,568; 13,46
Merck Index 15,9344
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2795g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,chloroform and acetone,slightly soluble in benzene
Poids de la formule 210.16
Pourcentage de pureté 98%