Learn More
Bromure de tétraéthylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424934 250 g 250g
11414934 1000 g 1000g
11434934 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424934 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13835.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.83€
    41.65€ / 250g
    Économisez 8.18€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 71-91-0 | C8H20BrN | 210.159 g/mol
Tetraethylammonium bromide is used as a phase transfer catalyst. It acts as a source of tetraethylammonium ions in pharmacological and physiological studies. It is also employed in organic chemical synthesis. It plays a major role in the preparation of tetraethylammonium superoxide from potassium superoxide for the conversion of primary alkyl halides to dialkyl peroxides. Furthermore, It is utilized as a catalyst in the oxidation of organic sulfide to sulfoxide using o-iodoxybenzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de tétraéthylammonium est utilisé comme catalyseur de transfert de phase. Il sert de source d’ions tétraéthylammonium dans les études pharmacologiques et physiologiques. Il est également utilisé dans la synthèse chimique organique. Il joue un rôle majeur dans la préparation du superoxyde de tétraéthylammonium à partir du superoxyde de potassium pour la conversion des halogénures d’alkyle primaires en peroxydes de dialkyle. De plus, il est utilisé comme catalyseur dans l’oxydation du sulfure organique en sulfoxyde à l’aide d’acide o-iodoxybenzoïque.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-91-0
Formule moléculaire C8H20BrN
Poids moléculaire (g/mol) 210.159
Numéro MDL MFCD00011825
Clé InChI HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetraethylammonium bromide, teab, tea bromide, tetrylammonium bromide, sympatektoman, tetranium, etylon, bromethyl, beparon, etambro
CID PubChem 6285
Nom IUPAC tetraethylazanium;bromide
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethylammonium bromide
Point de fusion ∼285°C (decomposition)
Densité 1.397
Odeur Mild
Quantité 250 g
Beilstein 3563430
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,9199
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 210.16
Pourcentage de pureté 98%