Learn More
Bromure de tétraéthylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Tetraethylammonium bromide is used as a phase transfer catalyst. It acts as a source of tetraethylammonium ions in pharmacological and physiological studies. It is also employed in organic chemical synthesis. It plays a major role in the preparation of tetraethylammonium superoxide from potassium superoxide for the conversion of primary alkyl halides to dialkyl peroxides. Furthermore, It is utilized as a catalyst in the oxidation of organic sulfide to sulfoxide using o-iodoxybenzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le bromure de tétraéthylammonium est utilisé comme catalyseur de transfert de phase. Il sert de source d’ions tétraéthylammonium dans les études pharmacologiques et physiologiques. Il est également utilisé dans la synthèse chimique organique. Il joue un rôle majeur dans la préparation du superoxyde de tétraéthylammonium à partir du superoxyde de potassium pour la conversion des halogénures d’alkyle primaires en peroxydes de dialkyle. De plus, il est utilisé comme catalyseur dans l’oxydation du sulfure organique en sulfoxyde à l’aide d’acide o-iodoxybenzoïque.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tetraethylammonium bromide |
| Point de fusion | ∼285°C (decomposition) |
| Densité | 1.397 |
| Odeur | Mild |
| Quantité | 5000 g |
| Beilstein | 3563430 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Merck Index | 14,9199 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 210.16 |
| Show More |