Learn More
Bromure de tétraéthylammonium, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10114610 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10114610 50 g Flacon en verre 50g
10002960 250 g Flacon en verre 250g
10676042 500 g Flacon en verre 500g
11925451 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10114610 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 220710500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 71-91-0 | C8H20BrN | 210.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-91-0
Formule moléculaire C8H20BrN
Poids moléculaire (g/mol) 210.16
Clé InChI HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetraethylammonium bromide, teab, tea bromide, tetrylammonium bromide, sympatektoman, tetranium, etylon, bromethyl, beparon, etambro
CID PubChem 6285
Nom IUPAC tetraethylazanium;bromide
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethylammonium bromide
Point de fusion 285.0°C
Couleur Blanc à crème
Perte à la dessiccation 1.0% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)4NBr
Quantité 50 g
Beilstein 04,104
Fieser 06,568; 13,46
Merck Index 15,9344
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2795g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, chloroform and acetone, slightly soluble in benzene
Poids de la formule 210.16
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.