Learn More
Bromure de tétraéthylammonium, TRC
Code produit. 30416234
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 g
missing translation for 'unitSize':
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité missing translation for 'unitSize'
30416234 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Code produit. 30416234 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCT292205100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethylammonium Bromide
CAS 71-91-0
Formule moléculaire C8H20BrN
Quantité 100 g
Synonyme N,N,N-triethylehanaminium Bromide (1:1), Beparon, Bromethyl, Etambro, Etamon, Etylon, Sympatektoman, TEA bromide, TEAB, TMD 10, Teamon, Tetranium, Tetrylammonium bromide
Formule InChI InChI=1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CC[N+](CC)(CC)CC
Nom IUPAC tetraethylazanium;bromide
Poids moléculaire (g/mol) 210.16
Poids de la formule 209.0779