Learn More
R&D Systems™ Tetraethylammonium chloride
Code produit 18094412
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18094412 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18094412 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3068/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.96€
    99.75€ / 50mg
    Économisez 11.21€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Non-selective K+ channel blocker
Non-selective K+ channel blocker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethylammonium chloride
CAS 56-34-8
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C8H20ClN
Poids de la formule 165.2
Pureté >98%
Poids moléculaire 165.71