Learn More
Chlorure de tétrabutylammonium hydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10686732 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10686732 25 g Flacon en verre 25g
10522551 100 g Flacon en verre 100g
10406800 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10686732 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150900250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1015691-13-0 | C8H22ClNO | 183.72 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1015691-13-0
Formule moléculaire C8H22ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 183.72
Numéro MDL MFCD00149992
Clé InChI CALLTGJPWMIDPC-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetraethylammonium chloride, tetraethyl ammonium chloride, etamon chloride, tea chloride, teac, n,n,n-triethylethanaminium chloride, tetraethylammoniumchloride, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, chloride, tetraethyl-ammonium chloride, unii-8b82z83xnn
CID PubChem 5946
ChEBI CHEBI:78161
SMILES O.[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethylammonium chloride hydrate
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 10% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)4NCl·xH2O
Quantité 25 g
Merck Index 15, 9345
Informations sur la solubilité Solubility in water: in water: 1410g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, chloroform and acetone, slightly soluble in benzene and ether
Nom IUPAC chlorure de tétrabutylazanium
Poids de la formule 165.71
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetraethylammonium chloride hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.