Learn More
Chlorure de tétraéthylammonium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15404889
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15404889 100 g 100g
15494879 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15404889 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62507.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Catalyseur de transfert de phase
Tetraethylammonium chloride is used as a catalyst. Tetraethylammonium Chloride can be used as a source of tetraethylammonium ions for various pharmaceutical studies and has the ability to block K+ channels in various tissues. Tetraethylammonium Chloride can also block the transmission of nervous impulses across autonomic ganglions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de tétraéthylammonium est utilisé comme catalyseur. Le chlorure de tétraéthylammonium peut être utilisé comme source d’ions tétraéthylammonium pour diverses études pharmaceutiques et peut bloquer les canaux K+ dans divers tissus. Le chlorure de tétraéthylammonium peut également bloquer la transmission d’impulsions nerveuses à travers les ganglions autonomes.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, le chloroforme ou l’acétone
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts. Conservez dans un endroit non humide.  Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Manipulez sous l’argon. Stockez-le dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-34-8
Formule moléculaire C8H20ClN
Poids moléculaire (g/mol) 165.71
Numéro MDL MFCD00149992
Clé InChI YMBCJWGVCUEGHA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetraethylammonium chloride, tetraethyl ammonium chloride, etamon chloride, tea chloride, teac, n,n,n-triethylethanaminium chloride, tetraethylammoniumchloride, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, chloride, tetraethyl-ammonium chloride, unii-8b82z83xnn
CID PubChem 5946
ChEBI CHEBI:78161
Nom IUPAC tétrabutylazanium ; chlorure
SMILES [Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethylammonium chloride
Couleur Blanc à jaune
Formule linéaire (CH3CH2)4NCl
Quantité 100 g
Beilstein 3563247
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,9200
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,chloroform,or acetone
Poids de la formule 165.71
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetraethylammonium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraethylammonium chloride