Learn More
Chlorure de tétraéthylammonium, TRC
Code produit 30425973
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425973 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30425973 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT29270010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethylammonium Chloride
CAS 56-34-8
Formule moléculaire C8 H20 N . Cl
Quantité 10 g
Synonyme Ethanaminium','N,N,N-triethyl-','chloride (1:1) (ACI), Ammonium','tetraethyl-','chloride (8CI), Ethanaminium','N,N,N-triethyl-','chloride (9CI), Tetraethylammonium chloride (6CI','7CI), Etamon chloride, TEA, TEA chloride, TEAC, TEAC 100, TEAC 10W, N,N,N-Triethylethanaminium chloride
Formule InChI InChI=1S/C8H20N.ClH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
Nom IUPAC tétrabutylazanium ; chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 165.7