Learn More
Hexafluorophosphate de tétraéthylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327168 50 g -
11307168 2 g 2g
11317168 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11327168 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 016256.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 429-07-2 | C8H20F6NP | 275.219 g/mol
It is used extensively in electrolytes for electrochemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 429-07-2
Formule moléculaire C8H20F6NP
Poids moléculaire (g/mol) 275.219
Numéro MDL MFCD00043179
Clé InChI KLKUOIXSIDDDCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraethylammonium hexafluorophosphate, ammonium, tetraethyl-, hexafluorophosphate 1-, et4npf6, n,n,n-triethylethanaminium hexafluorophosphate, tetraethylammoniumhexafluorophosphate, tetraethylazanium hexafluorophosphate, tetraethylammonium hexafluorophosphate v, ethanaminium,n,n-triethyl-, hexafluorophosphate 1-, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hexafluorophosphate 1-
CID PubChem 9885
Nom IUPAC Tétraéthylazane;hexafluorophosphate
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethylammonium hexafluorophosphate
Quantité 50 g
Numéro UN UN2811
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,and acetonitrile.
Poids de la formule 275.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristalline
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.