Learn More
Hydroxyde de tétraéthylammonium, 35 % p/p dans une solution aqueuse., Thermo Scientific Chemicals
Description
Tetraethylammonium hydroxide is a strong organic base and finds applications in photovoltaic chemicals, advanced ceramics, flat panel display chemicals, selective etching and transesterification catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetraethylammonium hydroxide |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1.023 g/mL |
| Formule linéaire | (CH3CH2)4NOH |
| Indice de réfraction | 1.404 |
| Quantité | 2 kg |
| Numéro UN | UN3267 |
| Merck Index | 14,9201 |
| Informations sur la solubilité | Miscible with water. |
| Poids de la formule | 147.26 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Tetraethylammonium hydroxide, 35% w/w aqueous solution
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Tetraethylammonium hydroxide