Learn More
Tetraethylammonium iodide, 98%, Thermo Scientific™
Code produit 10055363 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10055363 500 g Flacon en verre 500g
10002850 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10055363 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 216675000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-05-3
Formule moléculaire C8H20IN
Poids moléculaire (g/mol) 257.16
Numéro MDL MFCD00011829
Clé InChI UQFSVBXCNGCBBW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetraethylammonium iodide, tetamon iodide, tetramon j, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, iodide, n,n,n-triethylethanaminium iodide, ammonium, tetraethyl-, iodide, teai, tetraethylammoniumiodide, tetraethylazanium iodide, tetraethyl ammonium iodide
CID PubChem 6225
Nom IUPAC tetraethylazanium iodide
SMILES [I-].CC[N+](CC)(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethylammonium iodide
Couleur Blanc à crème
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)4NI
Quantité 500 g
Beilstein 04, 104
Fieser 12,465; 13,46
Merck Index 10, 9027
Poids de la formule 257.15
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Crystalline Powder