Learn More
Iodure de tétraméthylammonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It has been used as the source of tetraethylammonium ions in pharmacological and physiological studies, but is also used in organic chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il a été utilisé comme source d’ions tétraéthylammonium dans les études pharmacologiques et physiologiques, mais il est également utilisé dans la synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau presque transparente.
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Stockez dans l’obscurité et à l’écart de l’eau / de l’humidité. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker sous gaz inerte sec.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetraethylammonium iodide |
| Point de fusion | ∼320°C (decomposition) |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 3562649 |
| Sensibilité | Hygroscopic; Light sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water almost transparency. |
| Poids de la formule | 257.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |