Learn More
Nitrate de tétraéthylammonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10055203 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10055203 10 g Flacon en verre 10g
10381161 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10055203 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 420310100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.60€
    68.50€ / 10g
    Économisez 2.10€
    2% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1941-26-0 | C8H20N2O3 | 192.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1941-26-0
Formule moléculaire C8H20N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 192.26
Numéro MDL MFCD00041978
Clé InChI JTJKNAJRGLQKDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraethylammonium nitrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, nitrate, ammonium, tetraethyl-, nitrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, nitrate 1:1, tetraethylazanium nitrate, tetraethyl ammonium nitrate, tetraethylammonium nitrate w/w aqueous solution
CID PubChem 74744
Nom IUPAC Tétraméthylammonium ; Nitrate
SMILES [O-][N+]([O-])=O.CC[N+](CC)(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethylammonium nitrate
Note relative au nom 99%
Point de fusion >240.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)4NNO3
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: >50% (20°C).
Poids de la formule 192.26
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetraethylammonium nitrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.