Learn More
Perchlorate de tétraéthylammonium, solution aqueuse 0,2 M, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10483755 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10483755 100 mL Flacon en plastique 100mL
10350634 500 mL Flacon en plastique 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10483755 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 379801000
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2567-83-1 | C8H20ClNO4 | 229.70 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation, Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Tetraethylammonium perchlorate
CAS 2567-83-1, 7732-18-5
Densité 1.0016g/mL
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C8H20ClNO4
Numéro MDL MFCD00041977
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 1.0016
Synonyme tetraethylammonium perchlorate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, perchlorate, tetraethylazanium perchlorate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, perchlorate 1:1, ammonium, tetraethyl-, perchlorate, tetraethylammoniumperchlorate, acmc-1ccq7, ksc203k4p, tetraethyl ammonium perchlorate, tetraethylammoniumperchlorate, dry
Clé InChI WGHUNMFFLAMBJD-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-][Cl](=O)(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
Nom IUPAC tetraethylazanium perchlorate
Poids moléculaire (g/mol) 229.70
CID PubChem 2734932
Poids de la formule 229.7