Learn More
Perchlorate de tétraéthylammonium, 98 % (poids sec), cont. ≈10 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11335138
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11335138 50 g 50g
11325138 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11335138 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044062.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2567-83-1 | C8H20ClNO4 | 229.70 g/mol
Tetraethylammonium perchlorate is used as supporting electrolyte in polarographic measurements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2567-83-1
Formule moléculaire C8H20ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 229.70
Numéro MDL MFCD00041977
Clé InChI WGHUNMFFLAMBJD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetraethylammonium perchlorate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, perchlorate, tetraethylazanium perchlorate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, perchlorate 1:1, ammonium, tetraethyl-, perchlorate, tetraethylammoniumperchlorate, acmc-1ccq7, ksc203k4p, tetraethyl ammonium perchlorate, tetraethylammoniumperchlorate, dry
CID PubChem 2734932
Nom IUPAC tétraéthylazanium perchlorate
SMILES [O-][Cl](=O)(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
Specifications
Nom chimique ou matériau Tetraethylammonium perchlorate
Point de fusion >300°C
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (poids sec)
Quantité 50 g
Numéro UN UN1479
Beilstein 3638093
Informations sur la solubilité Soluble in water,acetone,acetonitrile and dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 229.71
Pourcentage de pureté 98%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contient ≈ 10 % d’eau
Forme physique Cristaux humides
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetraethylammonium perchlorate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH044-Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraethylammonium perchlorate