Learn More
Tétrafluoroborate de tétraéthylammonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10573001 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10573001 25 g Flacon en verre 25g
10296890 100 g Flacon en verre 100g
10454405 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10573001 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 221610250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.40€
    70.70€ / 25g
    Économisez 4.70€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 429-06-1 | C8H20BF4N | 217.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 429-06-1
Formule moléculaire C8H20BF4N
Poids moléculaire (g/mol) 217.06
Numéro MDL MFCD00011827
Clé InChI XJRAKUDXACGCHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraethylammonium tetrafluoroborate, tetraethylazanium tetrafluoroborate, tetraethylammoniumtetrafluoroborate, acmc-1ago3, ksc238k1t, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, tetrafluoroborate 1-, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, tetraethyl ammonium tetrafluoroborate, tetraethylammonium tetra fluoro borate
CID PubChem 2724277
SMILES F[B-](F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethylammonium tetrafluoroborate
Point de fusion >300°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 98.5% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)4NBF4
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité (4% in acetonitrile) Clear to almost clear colorless
Nom IUPAC tétraéthylazane ;t étrafluoroborate
Poids de la formule 217.06
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetraethylammonium tetrafluoroborate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.