Learn More
Tétrafluoroborate de tétraéthylammonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413950
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11413950 5 g -
11419542 50 g 50g
11423950 100 g -
11429542 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11413950 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10211.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 429-06-1 | C8H20BF4N | 217.06 g/mol
Tetraethylammonium tetrafluoroborate is used as a phase transfer catalyst in organic synthesis. It finds application as an electrolyte additive in the capillary electrophoretic separation of polyphenols found in grape seed extracts. It is also used to prepare other tetrabutylammonium salts in aqueous solutions. It is involved in the synthesis of conducting poly(thiophenes).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrafluoroborate de tétraéthylammonium est utilisé comme catalyseur de transfert de phase dans la synthèse organique. Il est utilisé comme un additif électrolytique dans la séparation électrophorétique capillaire des polyphénols présents dans les extraits de pépins de raisin. Il est également utilisé pour préparer d’autres sels de tétrabutylammonium dans des solutions aqueuses. Il est impliqué dans la synthèse des poly(thiophènes) conducteurs.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool et l’acétonitrile.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 429-06-1
Formule moléculaire C8H20BF4N
Poids moléculaire (g/mol) 217.06
Numéro MDL MFCD00011827
Clé InChI XJRAKUDXACGCHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraethylammonium tetrafluoroborate, tetraethylazanium tetrafluoroborate, tetraethylammoniumtetrafluoroborate, acmc-1ago3, ksc238k1t, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, tetrafluoroborate 1-, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, tetraethyl ammonium tetrafluoroborate, tetraethylammonium tetra fluoro borate
CID PubChem 2724277
Nom IUPAC tétraéthylazane ;t étrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethylammonium tetrafluoroborate
Point de fusion 370°C to 380°C (decomposition)
Formule linéaire (CH3CH2)4NBF4
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3917638
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and acetonitrile.
Poids de la formule 217.06
Pourcentage de pureté 99%