Learn More
Tétrafluoroborate de tétraéthylammonium, TRC
Code produit 30426610
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30426610 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30426610 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT29229550G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethylammonium Tetrafluoroborate
CAS 429-06-1
Formule moléculaire C8 H20 B F4 N3
Quantité 50 g
Synonyme Digirena, LES 100, Lipaste AN/EAF 1, Lipaste P/EAFIN, Merck Supercapacitor Electrolyte LES 100, NSC 231537, N,N,N-Triethylethanaminium Tetrafluoroborate
Formule InChI InChI=1S/C8H20N.BF4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3,4)5/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.F[B-](F)(F)F
Nom IUPAC tétraéthylazane ;t étrafluoroborate
Poids moléculaire (g/mol) 217.06
Poids de la formule 217.1625