Learn More
Tétrafluoroborate de tétraéthylammonium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetraethylammonium Tetrafluoroborate |
| CAS | 429-06-1 |
| Formule moléculaire | C8 H20 B F4 N3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Digirena, LES 100, Lipaste AN/EAF 1, Lipaste P/EAFIN, Merck Supercapacitor Electrolyte LES 100, NSC 231537, N,N,N-Triethylethanaminium Tetrafluoroborate |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H20N.BF4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3,4)5/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1 |
| SMILES | CC[N+](CC)(CC)CC.F[B-](F)(F)F |
| Nom IUPAC | tétraéthylazane ;t étrafluoroborate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 217.06 |
| Poids de la formule | 217.1625 |