Learn More
Tétraéthylène glycol, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetraethylene glycol |
| Point de fusion | -4.1°C |
| Couleur | Jaune |
| Densité | 1.1200g/mL |
| Point d’ébullition | 324.0°C to 330.0°C |
| Point d’éclair | 176°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.4% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | O(CH2CH2OCH2CH2OH)2 |
| Afficher plus |