Learn More
Tétraéthyleneglycol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Tetraethylene glycol is used as a solvent to dissolve water-insoluble compounds. It is employed as a nitrocellulose solvent, a plasticizer, a natural gas desiccant, a hydraulic fluid and in lacquers and coatings. Furthermore, it is used in the synthesis of tetraethylene glycol methacrylate monomer. It acts as a chemical intermediate and acts as a solvent for the manufacturing of inks and dyes. In addition, it serves as a coupling agent in the production of textile lubricants and formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le tétraéthylène-glycol est utilisé comme solvant pour dissoudre les composés insolubles dans l’eau. Il est utilisé comme solvant de nitrocellulose, plastifiant, desséchant de gaz naturel, liquide hydraulique, laques et revêtements. De plus, il est utilisé dans la synthèse du monomère de méthacrylate de tétraéthylène-glycol. Il agit comme intermédiaire chimique et comme solvant pour la fabrication d’encres et de colorants. En outre, il sert d’agent de couplage dans la production de lubrifiants et de formulations textiles.
Solubilité
Miscible à l’eau, à l’éthanol, à l’acétone, à l’acide acétique, à la glycérine, à la pyridine, aux aldéhydes, au tétrachlorure de carbone et à l’éther diéthylique. Non miscible à l’huile, au benzène, au toluène, aux graisses et aux hydrocarbures aliphatiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tetraethylene glycol |
| Point de fusion | -4°C |
| Densité | 1.125 |
| pH | 8.5 |
| Point d’ébullition | 313°C to 314°C |
| Point d’éclair | 193°C (379°F) |
| Odeur | Odorless |
| Indice de réfraction | 1.459 |
| Quantité | 500 mL |
| Beilstein | 1634320 |
| Show More |