Learn More
Tétraéthylènepentamine, tech., Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tetraethylenepentamine |
| Note relative au nom | tech. |
| Point de fusion | -40°C |
| Densité | 0.9900g/mL |
| Point d’ébullition | 340°C |
| Point d’éclair | 139°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | HN(CH2CH2NHCH2CH2NH2)2 |
| Indice de réfraction | 1.5055 |
| Show More |