Learn More
Tétraéthylsilane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15730859 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15730859 5 g 5g
15540534 25 g 25g
15550534 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15730859 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 313700050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 631-36-7
Formule moléculaire C8H20Si
Poids moléculaire (g/mol) 144.34
Clé InChI VCZQFJFZMMALHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silane, tetraethyl, tetraethylsilicon, tetraethylsilane, acmc-209ndb, c2h5 4si
CID PubChem 12426
Nom IUPAC tétraéthylsilane
SMILES CC[Si](CC)(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethylsilane
Point de fusion -82.5°C
Densité 0.7600g/mL
Point d’ébullition 153.0°C to 154.0°C
Point d’éclair 26°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Si(C2H5)4
Indice de réfraction 1.4250 to 1.4280
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.76
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 144.34
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement