Learn More
Tétraéthylthiourée, TRC
Code produit 30427688
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30427688 50 mg 50mg
30414410 100 mg -
30410563 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30427688 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT29285050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4274-15-1
Formule moléculaire C9H20N2S
Poids moléculaire (g/mol) 188.33
Synonyme 1,1,3,3-tetraethyl-2-thio-urea
Nom IUPAC 1,1,3,3-tétraméthylthiourée
SMILES CCN(CC)C(=S)N(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethylthiourea
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H20N2S/c1-5-10(6-2)9(12)11(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
Poids de la formule 188.1347