Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tetraethyltin |
| CAS | 597-64-8 |
| Point de fusion | -112.0°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.1800g/mL |
| Point d’ébullition | 181.0°C |
| Point d’éclair | 53°C |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Tetraethyltin
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H310-Mortel par contact cutané.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H330-Mortel par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?