Learn More
Tétrafluoroterephthalonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15417858
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15417858 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15417858 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61326.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Tétrafluorotéréphtalonitrile Alfa Aesar, 98 %, quantité : 25 g, point de fusion : 197°C à 199°C, poids moléculaire : 200,096, Pourcentage de pureté : 98 %, CAS : 1835-49-0, informations DOT : Classe de danger pour le transport : 6.1 ; Groupe d’emballage : II ; Nom d’expédition approprié : NITRILES TOXIQUES SOLIDES, N.S.A.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrafluoroterephthalonitrile peut être utilisé dans la synthèse de polymères de micro-porosité intrinsèque (PIM). Il est utilisé pour étudier les polymères réarrangés par ultraviolets (UV) des membranes PIM-1 pour une séparation efficace du H2 et du CO2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrafluoroterephthalonitrile
CAS 1835-49-0
Point de fusion 197°C to 199°C
Formule moléculaire C8F4N2
Numéro MDL MFCD00001776
Quantité 25 g
Numéro UN UN3439
Synonyme tetrafluoroterephthalonitrile, 2,3,5,6-tetrafluoroterephthalonitrile, diamond 2031, 2,3,5,6-tetrafluoro-1,4-benzenedicarbonitrile, 1,4-benzenedicarbonitrile, 2,3,5,6-tetrafluoro, 1,4-dicyanotetrafluorobenzene, terephthalonitrile, tetrafluoro, perfluoroterephthalonitrile, tetrafluoroterephthalodinitrile, tetrafluorobenzene-1,4-dicarbonitrile
Informations sur la solubilité Soluble in hot methanol.
Clé InChI PCRSJGWFEMHHEW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(#N)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)C#N)F)F
Nom IUPAC 2,3,5,6-tétrafluorobenzène-1,4-dicarbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 200.096
CID PubChem 15783
Poids de la formule 200.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrafluoroterephthalonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrafluorophthalonitrile