Learn More
Tetraglyme, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetraglyme |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H22O5/c1-11-3-5-13-7-9-15-10-8-14-6-4-12-2/h3-10H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 222.1467 |