Learn More
Bromure de tétrahéptylammonium, TRC
Code produit 30134389
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134389 5 g 5g
30011028 10 g 10g
30005459 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134389 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2942855G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4368-51-8
Formule moléculaire C28H60BrN
Poids moléculaire (g/mol) 490.69
Synonyme N,N,N-Triheptyl-1-heptanaminium Bromide;Tetraheptylammonium Bromide, Tetraheptylammonium Bromide;Tetra(n-heptyl)ammonium Bromide
Nom IUPAC tétraheptylazanium;bromure
SMILES [Br-].CCCCCCC[N+](CCCCCCC)(CCCCCCC)CCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraheptylammonium Bromide
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C28H60N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29(26-22-18-14-10-6-2,27-23-19-15-11-7-3)28-24-20-16-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Poids de la formule 489.3909