Learn More
Tétrahydro-1,3,4,6-tétraméthylimidazo(4,5-d)imidazole-2,5(1H,3H)-dione, TRC
Code produit 30452401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
Conditionnement:
200mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452401 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452401 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT889843200MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mebicar
CAS 10095-06-4
Formule moléculaire C8 H14 N4 O2
Quantité 200 mg
Synonyme Imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione','tetrahydro-1,3,4,6-tetramethyl-, Glycoluril','1,3,4,6-tetramethyl- (7CI), Tetrahydro-1,3,4,6-tetramethylimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, Mebicar, Mebikar
Formule InChI InChI=1S/C8H14N4O2/c1-9-5-6(11(3)7(9)13)12(4)8(14)10(5)2/h5-6H,1-4H3
SMILES CN1C2C(N(C)C(=O)N2C)N(C)C1=O
Nom IUPAC 1,3,4,6-tétraméthyl-3a,6a-dihydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5-dione
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Poids de la formule 198.1117