Learn More
Tétrahydro-11-désoxycortisol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetrahydro-11-deoxy Cortisol |
| CAS | 68-60-0 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C21 H34 O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Pregnan-20-one','3,17,21-trihydroxy-','(3α,5β)-, 5β-Pregnan-20-one','3α,17,21-trihydroxy- (7CI,8CI), (3α,5β)-3,17,21-Trihydroxypregnan-20-one, 11-Deoxytetrahydrocortisol, 3α,17,21-Trihydroxy-5β-pregnan-20-one, 3α,17α,21-Trihydroxy-5β-pregnan-20-one, 3α,17α,21-Trihydroxy-5β-pregnane-20-one, 5β-Pregnane-3α,17α,21-triol-20-one, Cortexolone','tetrahydro-, Cortisol','11-deoxytetrahydro-, NSC 53901, Reichstein's substance S','tetrahydro-, Tetrahydro S, Tetrahydro-11-deoxy-17α-hydroxycorticosterone, Tetrahydro-11-deoxycortisol, Tetrahydro-11-desoxycortisol, Tetrahydro-17-hydroxy-11-deoxycorticosterone, Tetrahydrocortexolone, Tetrahydrodeoxycortisol |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H34O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h13-17,22-23,25H,3-12H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16+,17+,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(O)C(=O)CO |
| Nom IUPAC | 1-[(3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17R)-3,17-dihydroxy-10,13-diméthyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tétradécahydrocyclopenta[a]phénanthrén-17-yl]-2-hydroxyéthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 350.49 |
| Afficher plus |