Learn More
(+ / -)-Tétrahydro-2-acide furoïque, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479987 100 g 100g
11469987 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11479987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22927.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16874-33-2 | C5H8O3 | 116.116 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16874-33-2
Formule moléculaire C5H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 116.116
Numéro MDL MFCD00022473
Clé InChI UJJLJRQIPMGXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-tetrahydrofuroic acid, tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, tetrahydro-2-furoic acid, tetrahydro-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, tetrahydro, furancarboxylic acid, tetrahydro, 2-furoic acid, tetrahydro, thfc, tetrahydrofuroic acid, pubchem7088
CID PubChem 86079
Nom IUPAC Acide oxolane-2-carboxylique
SMILES C1CC(OC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-Tetrahydro-2-furoic acid
Densité 1.213
Quantité 100 g
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.46
Numéro UN UN3265
Beilstein 109671
Point d’ébullition 244°C
Poids de la formule 116.12
Pourcentage de pureté ≥97%