Learn More
Acide tétrahydro-2-furoique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10637231 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10637231 100 g Flacon en verre -
10433835 25 g Flacon en verre 25g
10162961 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10637231 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 263141000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 16874-33-2 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16874-33-2
Formule moléculaire C5H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 116.12
Numéro MDL MFCD00022473
Clé InChI UJJLJRQIPMGXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-tetrahydrofuroic acid, tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, tetrahydro-2-furoic acid, tetrahydro-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, tetrahydro, furancarboxylic acid, tetrahydro, 2-furoic acid, tetrahydro, thfc, tetrahydrofuroic acid, pubchem7088
CID PubChem 86079
Nom IUPAC Acide oxolane-2-carboxylique
SMILES C1CC(OC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydro-2-furoic acid
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
Couleur Jaune à marron
% max. CAS 100.0
Densité 1.1700g/mL
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4590 to 1.4610
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Gravité spécifique 1.17
Point d’ébullition 128.0°C to 129.0°C (13.0 mmHg)
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 116.12
Pourcentage de pureté 98+%