Learn More
Tétrahydro-2H-pyran-2-ol, 90 %, forme cyclisée de 5-hydroxypentanal, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10381253 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10381253 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10381253 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 387900250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00€
    159.65€ / 25g
    Économisez 23.35€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydro-2H-pyran-2-ol
CAS 694-54-2
Couleur Incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H10O2
Numéro MDL MFCD02683093
Quantité 25 g
Synonyme 2-hydroxytetrahydropyran, tetrahydro-2h-pyran-2-ol, oxanol, 2h-pyran-2-ol, tetrahydro, 2-tetrahydropyranol, tetrahydropyran-2-ol, tetrahydro-2-hydroxy-2h-pyran, tetrahydro-2-pyranol, tetrahydropyranyl alcohol, 2h-pyran-2-ol,tetrahydro
Clé InChI CELWCAITJAEQNL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCOC(C1)O
Nom IUPAC oxan-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
CID PubChem 136505
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrahydro-2H-pyran-2-ol, cyclized form of 5-Hydroxypentanal
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.