Learn More
Chlorure de 2H-pyran-4-carbonyle, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10423682
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10423682 250 mg 250mg
11365876 1 g 1g
10332335 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10423682 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC29902CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 40191-32-0
Formule moléculaire C6H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 148.59
Numéro MDL MFCD06200863
Clé InChI RYGUCYSSMOFTSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydro-2h-pyran-4-carbonyl chloride, 2h-pyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro, tetrahydro-2h-pyran-4-carbonylchloride, pubchem12437, ksc235m5r, tetrahydropyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro-pyran-4-carbonyl chloride, 4-chloroformyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydropyran-4-carboxylic chloride, 4-chlorocarbonyl tetrahydro-2h-pyran
CID PubChem 2795505
Nom IUPAC oxane-4-carbonyl chloride
SMILES ClC(=O)C1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 148.59
Pourcentage de pureté 95%