Learn More
Tétrahydro-2h-pyran-4-ylméthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10036062
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10036062 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10046062 1 g Flacon en verre ambré 1g
10316284 5 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10036062 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC29909CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 14774-37-9
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00457804
Clé InChI YSNVSVCWTBLLRW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydropyran-4-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl tetrahydropyran, oxan-4-yl methanol, tetrahydro-pyran-4-yl-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanol, 2h-pyran-4-methanol, tetrahydro, 4-hydroxymethyltetrahydropyran, oxan-4-yl-methanol
CID PubChem 2773573
SMILES OCC1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanol
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC (oxan-4-yl)methanol
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 97%