Learn More
Tétrahydro-2h-pyran-4-ylméthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanol |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 5 g |
| Nom IUPAC | (oxan-4-yl)methanol |
| Poids de la formule | 116.16 |
| Pourcentage de pureté | 97% |