Learn More
Tétrahydro-2H-thiopyran-4-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10785764
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10785764 10 g 10g
10295714 250 mg 250mg
10412854 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10785764 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC61915EA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 29683-23-6
Formule moléculaire C5H10OS
Poids moléculaire (g/mol) 118.19
Numéro MDL MFCD02942489
Clé InChI YODQQARABJQLIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydro-2h-thiopyran-4-ol, tetrahydrothiopyran-4-ol, thiacyclohexane-4-ol, 2h-thiopyran-4-ol, tetrahydro, 4-hydroxythiane, acmc-209ydy, tetrahydrothiapyran-4-ol, 4-hydroxytetrahydrothiopyran, 4-hydroxy-tetrahydrothiopyran, tetrahydro-4h-thiopyran-4-ol
CID PubChem 576296
Nom IUPAC thiane-4-ol
SMILES OC1CCSCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 118.2
Pourcentage de pureté 97%