Learn More
Tétrahydro-3-furanméthanamine, TRC
Code produit 30454503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454503 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454503 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT767615250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydro-3-furanmethanamine
CAS 165253-31-6
Formule moléculaire C10 H16 O
Quantité 250 mg
Synonyme (Tetrahydrofuran-3-yl)methanamine, 1-(Tetrahydrofuran-3-yl)methanamine, 3-Aminomethyltetrahydrofuran, N-(3-Tetrahydrofurylmethyl)amine, Tetrahydro-3-furanmethanamine, [(Tetrahydrofuran-3-yl)methyl]amine
Formule InChI InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h9-11H,1,3-6H2,2H3/t9-,10?/m1/s1
SMILES CC(=C)[C@@H]1CCC(=C)C(O)C1
Nom IUPAC (5R)-2-méthylidène-5-prop-1-én-2-ylcyclohexan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 152.233
Poids de la formule 152.12