Learn More
Tétrahydro-3-furanméthanamine, TRC
Code produit 30456609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456609 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456609 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7676155G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydro-3-furanmethanamine
CAS 165253-31-6
Formule moléculaire C10 H16 O
Quantité 5 g
Synonyme (Tetrahydrofuran-3-yl)methanamine, 1-(Tetrahydrofuran-3-yl)methanamine, 3-Aminomethyltetrahydrofuran, N-(3-Tetrahydrofurylmethyl)amine, Tetrahydro-3-furanmethanamine, [(Tetrahydrofuran-3-yl)methyl]amine
Formule InChI InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h9-11H,1,3-6H2,2H3/t9-,10?/m1/s1
SMILES CC(=C)[C@@H]1CCC(=C)C(O)C1
Nom IUPAC (5R)-2-méthylidène-5-prop-1-én-2-ylcyclohexan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 152.233
Poids de la formule 152.12