Learn More
Ester méthylique de l'acide tétrahydro-4-oxo-3-thiophènecarboxylique, TRC
Code produit 30417917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30417917 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30417917 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT29417010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydro-4-oxo-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 2689-68-1
Formule moléculaire C6H8O3S
Quantité 10 g
Synonyme 4-Carbomethoxy-2,3,4,5-tetrahydro-3-thiophenone, 4-Carbomethoxy-3-thiophanone, 4-Oxotetrahydrothiophene-3-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydrothiophene-3-carboxylate, Methyl 4-Oxotetrahydrothienyl-3-carboxylate, Methyl 4-Oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate, Methyl Tetrahydro-4-oxo-3-thiophenecarboxylate, NSC 127560
Formule InChI InChI=1S/C6H8O3S/c1-9-6(8)4-2-10-3-5(4)7/h4H,2-3H2,1H3
SMILES COC(=O)C1CSCC1=O
Nom IUPAC 4-oxothiolane-3-carboxylate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 160.19
Poids de la formule 160.0194