Learn More
Tétrahydro-4-pyrone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetrahydro-4H-pyran-4-one |
| CAS | 29943-42-8 |
| Formule moléculaire | C5 H8 O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 4H-Pyran-4-one','tetrahydro-, Tetrahydro-4H-pyran-4-one, 2,3,5,6-Tetrahydro-4-pyranone, 2,3,5,6-Tetrahydropyran-4-one, 3,4,5,6-Tetrahydro-4H-pyran-4-one, 3,5,6-Trihydro-2H-pyran-4-one, 4-Oxacyclohexanone, 4-Oxotetrahydropyran, 4-Tetrahydropyranone, Dihydro |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8O2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H2 |
| SMILES | O=C1CCOCC1 |
| Nom IUPAC | oxan-4-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 100.116 |
| Poids de la formule | 100.052 |