Learn More
Tétrahydro-4H-pyran-4-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10435683
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10435683 25 g Flacon en verre ambré 25g
10422854 1 g Flacon en verre ambré 1g
10403342 10 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10435683 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01650EB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 29943-42-8
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.117
Clé InChI JMJRYTGVHCAYCT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydro-4h-pyran-4-one, 4-oxotetrahydropyran, tetrahydropyran-4-one, dihydro-2h-pyran-4 3h-one, 4h-pyran-4-one, tetrahydro, 4-thp, tetrahydro-2h-pyran-4-one, tetrahydro-pyran-4-one, 4-oxotetrahydopyran, tetrahydro-.gamma.-pyrone
CID PubChem 121599
Nom IUPAC oxan-4-one
SMILES C1COCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Densité 1.08g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 97%