Learn More
Tétrahydro-4H-pyran-4-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11449316 1 g -
11459316 5 g -
11469316 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449316 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19010.03
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 29943-42-8 | C5H8O2 | 100.117 g/mol
It is employed in the preparation of 4-methoxytetrahydropyran-4-yl protecting group, synthesis of symmetric tetra substituted methanes. The methyl enol ether is a useful protecting agent for alcohols, e.g. in nucleotide synthesis, with the advantage over 3,4-Dihydro-2H-pyran. It is also employed in a study of the enantioselective alpha-aminoxylation of ketones with nitrosobenzene and L-proline in an ionic liquid. It undergoes condensation reactions in the preparation of dipeptides and spiroimidazolones. It is also employed in wittig reactions for the synthesis of Penicillins and in a ring of vitamin D3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la préparation du groupe de protection 4-méthoxytétrahydropyran-4-yl, de la synthèse de méthanes tétrasubstitués symétriques. L’éther d’énol méthyle est un agent de protection utile pour les alcools, par exemple dans la synthèse des nucléotides, avec un avantage sur le 3,4-dihydro-2H-pyranne. Il est également utilisé dans une étude de l’alpha-aminoxylation énantiosélective des cétones avec du nitrosobenzène et de la L-proline dans un liquide ionique. Il subit des réactions de condensation lors de la préparation de dipeptides et de spiroimidazolones. Il est également employé dans les réactions de Wittig pour la synthèse de pénicillines et dans un anneau de vitamine D3
Solubilité
Très soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des bases fortes et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29943-42-8
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.117
Numéro MDL MFCD00006581
Clé InChI JMJRYTGVHCAYCT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydro-4h-pyran-4-one, 4-oxotetrahydropyran, tetrahydropyran-4-one, dihydro-2h-pyran-4 3h-one, 4h-pyran-4-one, tetrahydro, 4-thp, tetrahydro-2h-pyran-4-one, tetrahydro-pyran-4-one, 4-oxotetrahydopyran, tetrahydro-.gamma.-pyrone
CID PubChem 121599
Nom IUPAC oxane-4-one
SMILES C1COCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Densité 1.084
Point d’ébullition 165°C to 167°C
Point d’éclair 62°C (144°F)
Indice de réfraction 1.453
Quantité 1 g
Beilstein 106463
Informations sur la solubilité Very soluble in water.
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydro-4H-pyran-4-one