Learn More
Tétrahydro-4H-pyran-4-one, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11936201 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11936201 25 g Flacon en verre 25g
10655262 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11936201 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 189440250
 Article restreint
Expédition estimée: 19-03-2027
Ajouter au panier
CAS: 29943-42-8 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29943-42-8
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Clé InChI JMJRYTGVHCAYCT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydro-4h-pyran-4-one, 4-oxotetrahydropyran, tetrahydropyran-4-one, dihydro-2h-pyran-4 3h-one, 4h-pyran-4-one, tetrahydro, 4-thp, tetrahydro-2h-pyran-4-one, tetrahydro-pyran-4-one, 4-oxotetrahydopyran, tetrahydro-.gamma.-pyrone
CID PubChem 121599
Nom IUPAC oxane-4-one
SMILES C1COCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0800g/mL
Point d’ébullition 166.0°C
Point d’éclair 56°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4510 to 1.4530
Quantité 25 g
Beilstein 17,I,131
Gravité spécifique 1.08
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • tetrahydro-4H-pyran-4-one
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.