Learn More
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482578 5 g 5g
11472578 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11482578 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15872.06
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1072-72-6 | C5H8OS | 116.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1072-72-6
Formule moléculaire C5H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 116.18
Numéro MDL MFCD00006660
Clé InChI OVRJVKCZJCNSOW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrothiopyran-4-one, tetrahydro-4h-thiopyran-4-one, 4-oxothiane, 4-thiacyclohexanone, penthianone, 4h-thiopyran-4-one, tetrahydro, 1-thiacyclohexan-4-one, dihydro-2h-thiopyran-4 3h-one, 4-oxotetrahydrothiopyran, tetrahydro-4-thiopyrone
CID PubChem 66173
Nom IUPAC Thian-4-un
SMILES O=C1CCSCC1
Specifications
Nom chimique ou matériau Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
Point de fusion 60°C to 64°C
Odeur Weak
Quantité 5 g
Poids de la formule 116.18
Pourcentage de pureté 99%