Learn More
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Point de fusion | 60°C to 64°C |
| Quantité | 25 g |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Forme physique | Solid |